Imprimer
Benzoate d'argent, hydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Benzoic acid silver (I) salt
11896.06 11896.14 11896.22
11896.06EA 41.9 EUR
11896.06 11896.14 11896.22
Benzoate d'argent, hydraté
Benzoate d'argent
CAS No.: 532-31-0 Molecular Formula: C7H5AgO2g.xH2O Formula Weight: 228.89(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to cream or grey MDL No.: MFCD00013030
Formule: C₇H₅AgO₂
Poids moléculaire: 228.98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013030
Numéro CAS: 532-31-0
EINECS: 208-533-2
Indice Merck: 13,01092