Imprimer
Acide 3-(diméthylamino)benzoïque 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
115750250 115751000
ACRO115750250EA 67.4 EUR
ACRO115750250 ACRO115751000
Acide 3-(diméthylamino)benzoïque 99%
Acide 3-(diméthylamino)benzoïque
Formule: C₉H₁₁NO₂
Poids moléculaire: 165.19 g/mol
Point d'ébullition: 298
Point de fusion: 150…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002497
Numéro CAS: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %