Imprimer
Benzoate d'ammonium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
30753.36 30753.A3 30753.22
30753.36EA 69.5 EUR
30753.36 30753.A3 30753.22
Benzoate d'ammonium ≥99%
Benzoate d'ammonium
Purity: 99% CAS No.: 1863-63-4 Molecular Formula: C6H5CO2NH4 Formula Weight: 139.15 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Odour: Weak Melting Point: 192-198° dec. Merck Reference: 14,496 MDL No.: MFCD00013069
Formule: C₇H₉NO₂
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013069
Numéro CAS: 1863-63-4
EINECS: 217-468-9
Indice Merck: 14,496