Imprimer
Sodium benzoate ≥99%, purifié
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoic acid sodium salt
27694.293EA 185 EUR
27694.293 27694.460
Sodium benzoate ≥99%, purifié
Sodium benzoate
Formule: C₆H₅COONa
Poids moléculaire: 144.11 g/mol
Point de fusion: 410…430 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Indice Merck: 13,08654
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.03 %