Imprimer
Sodium benzoate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoic acid sodium salt
A15946.36 A15946.0C A15946.0E A15946.30
A15946.36EA 35.9 EUR
A15946.36 A15946.0C A15946.0E A15946.30
Sodium benzoate ≥99%
Sodium benzoate
Purity: 99% CAS No.: 532-32-1 Molecular Formula: C7H5NaO2 Formula Weight: 144.11 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 3572467 Merck Reference: 14,8582 MDL No.: MFCD00012463
Formule: C₆H₅COONa
Poids moléculaire: 144.11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012463
Numéro CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Indice Merck: 13,08654