Imprimer
Échantillonneur, Tubus
Fournisseur: BURKLE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
5382-0080 5382-0040
223-1252EA 278 EUR
223-1252 223-0083
Échantillonneur, Tubus
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Échantillonneur pour denrées en vrac jusqu'à 10 mm de Ø environ. Il est possible, par exemple, de retirer des noisettes, des mélanges de thé, des graines ou des éléments de même type stockés dans de grands sacs.
  • Également adapté aux substances en vrac à gros grains
  • En acier inoxydable V4A (1.4404)/AISI 316L
  • Pointe à géométrie spéciale
Correspond à la norme ISTA pour les grains de 10 mm de long (blé, avoine) et de 5 mm de long (lin, vesce).