Imprimer
Électrodes pH combinées avec capteur de température, ScienceLine
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285100486 285104541 285130200 285100510 285093009 285101290 285130275
662-6111EA 575 EUR
662-6111 662-6106 662-1972 662-1949 662-1941 662-1377 661-0243
Électrodes pH combinées avec capteur de température, ScienceLine
Électrodes Électrodes pH
Electrodes with plug head (without cable) or with BNC/DIN plug with fixed cable.
  • Reference system: Silamid®
  • Membrane shape: sphere
  • Electrodes with suffix 'ID' feature an ID function (electrode data is stored in the connector for the automatic sensor recognition)