Imprimer
Viscosimètres Ostwald
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285404006 285404039 285404047 285404014 285404022
SCOI285404006EA 231 EUR
SCOI285404006 SCOI285404039 SCOI285404047 SCOI285404014 SCOI285404022
Viscosimètres Ostwald
Viscosimètres Rhéomètres capillaires
Ostwald viscometers suitable for measurements of transparent liquids manual measurements, foaming liquids and liquid mixture with highly volatile components.