Imprimer
Acide benzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22257.0100 8.22257.1000 8.22257.5000 8.22257.9025 8.22257.9050
8.22257.0100EA 31.2 EUR
8.22257.0100 8.22257.1000 8.22257.5000 8.22257.9025 8.22257.9050
Acide benzoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide benzoïque
Formule: C₇H₆O₂
Poids moléculaire: 122.12 g/mol
Point d'ébullition: 249
Point de fusion: 121…123 °C
Densité: 1.316 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 121 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Indice Merck: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.9 g/l (25 °C)
Melting Point 121 - 123 °C
Molar Mass 122.12 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 121 °C
Density 1.321 g/cm3 (20 °C)
pH 3.1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 570 °C