Imprimer
Acide benzoïque 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
149130010 149130025 149130250 149135000
ACRO149130010EA 62 EUR
ACRO149130010 ACRO149130025 ACRO149130250 ACRO149135000
Acide benzoïque 99%, très pur
Acide benzoïque
Formule: C₇H₆O₂
Poids moléculaire: 122.12 g/mol
Point d'ébullition: 249 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 121…123 °C
Point éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002398
Numéro CAS: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Indice Merck: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of alcohol solution (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Color of molten substance ≤50 APHA