Imprimer
Benzoate de propyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoic acid propyl ester
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.21958.0005 8.21958.0250
8.21958.0005EA 25.9 EUR
8.21958.0005 8.21958.0250
Benzoate de propyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Benzoate de propyle
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Poids moléculaire: 164.2 g/mol
Point d'ébullition: 231
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009370
Numéro CAS: 2315-68-6
EINECS: 219-020-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.35 g/l (25 °C)
Melting Point -52 °C
Molar Mass 164.2 g/mol
Boiling Point 231 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.181 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.4981 (25 °C, 589 nm)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)