Méthyle benzoate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl benzoate
Purity: 99%
CAS No.: 93-58-3
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 82°(179°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.094
Refractive Index: 1.5170
Appearance: Colourless
Melting Point: -12°
Boiling Point: 198-200°
Beilstein Reference: 1072099
Merck Reference: 14,6024
MDL No.: MFCD00008421
Formule:
C₆H₅COOCH₃ Poids moléculaire: 136.15 g/mol Point d'ébullition: 198…200 °C Point de fusion: –12 °C Densité: 1.094 Point éclair: 82 °C (179 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008421 Numéro CAS: 93-58-3 EINECS: 202-259-7 Indice Merck: 13,06052 |