Benzoate d'hexyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Benzoic acid hexyl ester
Purity: 98+%
CAS No.: 6789-88-4
Molecular Formula: C13H18O2
Formula Weight: 206.29
Flash Point: 148°(298°F)
Refractive Index: 1.4930
Boiling Point: 272°
Beilstein Reference: 2048117
MDL No.: MFCD00051714
Formule:
C₁₃H₁₈O₂ Poids moléculaire: 206.28 g/mol Point d'ébullition: 272 °C Densité: 0.980 Point éclair: 148 °C (298 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051714 Numéro CAS: 6789-88-4 EINECS: 229-856-5 |