Imprimer
Benzoate d'éthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoic acid ethyl ester
A13057.0E A13057.22 A13057.36
A13057.0EEA 171 EUR
A13057.0E A13057.22 A13057.36
Benzoate d'éthyle ≥99%
Benzoate d'éthyle
Purity: 99% CAS No.: 93-89-0 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.5050 Melting Point: -34° Boiling Point: 212-214° Beilstein Reference: 1908172 Merck Reference: 14,3766 MDL No.: MFCD00009109
Formule: C₉H₁₀O₂
Poids moléculaire: 150.18 g/mol
Point d'ébullition: 212…214 °C
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1.049
Point éclair: 84 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009109
Numéro CAS: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Indice Merck: 13,03802