Imprimer
Benzoate d'éthyle 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoic acid ethyl ester
118090025 118095000
118090025.EA 225 EUR
118090025. 118095000.
Benzoate d'éthyle 99+%
Benzoate d'éthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
Poids moléculaire: 150.18 g/mol
Point d'ébullition: 415
Point de fusion: –34 °C
Densité: 1.045 g/cm³
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009109
Numéro CAS: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Indice Merck: 13,03802
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (25/25°C) 1.043 to 1.047
Acid value ≤1 mg KOH/g
Chlorate and Nitrate (as NO3) ≤0.003 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.004 %
Barium (Ba) Passes test
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %