Imprimer
Benzoate de butyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Benzoic acid butyl ester
A17010.0B A17010.30
A17010.0BEA 103 EUR
A17010.0B A17010.30
Benzoate de butyle 98%
Benzoate de butyle
Purity: 98% CAS No.: 136-60-7 Molecular Formula: C11H14O2 Formula Weight: 178.23 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.4980 Melting Point: -22° Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1867073 Merck Reference: 14,1552 MDL No.: MFCD00009439
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Poids moléculaire: 178.23 g/mol
Point d'ébullition: 250 °C
Point de fusion: –22 °C
Densité: 1.011
Point éclair: 106 °C (222 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009439
Numéro CAS: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Indice Merck: 13,01551