Imprimer
3-Hydroxybenzonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B21702.06 B21702.14
B21702.06EA 48.6 EUR
B21702.06 B21702.14
3-Hydroxybenzonitrile ≥99%
3-Hydroxybenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 873-62-1 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 78-81° MDL No.: MFCD00002252
Formule: C₇H₅NO
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002252
Numéro CAS: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
UN: 3276
ADR: 6.1,III