Imprimer
3,5-Dihydroxybenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L05642.03 L05642.06
L05642.03EA 86.5 EUR
L05642.03 L05642.06
3,5-Dihydroxybenzonitrile ≥98%
3,5-Dihydroxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 19179-36-3 Molecular Formula: C7H5NO2 Formula Weight: 135.12 Melting Point: 185-190° Beilstein Reference: 6322491 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00016453
Formule: C₇H₅NO₂
Point d'ébullition: 311 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016453
Numéro CAS: 19179-36-3
EINECS: 242-859-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III