3,5-Dinitrobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 4110-35-4
Molecular Formula: C7H3N3O4
Formula Weight: 193.12
Melting Point: 127-130°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007228
Formule:
C₇H₃N₃O₄ Point de fusion: 127…130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007228 Numéro CAS: 4110-35-4 EINECS: 223-889-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |