Imprimer
4-Nitrobenzonitrile 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
128480250 128481000
ACRO128480250EA 79.7 EUR
ACRO128480250 ACRO128481000
4-Nitrobenzonitrile 97%
4-Nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄N₂O₂
Point de fusion: 144…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007279
Numéro CAS: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
GC ≥96.0 %