Imprimer
3-Nitrobenzonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): m-Nitrobenzonitrile
173520250 173520050
ACRO173520250EA 69.3 EUR
ACRO173520250 ACRO173520050
3-Nitrobenzonitrile 98%
3-Nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄N₂O₂
Point d'ébullition: 165 °C (21 mmHg)
Point de fusion: 115…119 °C
Densité: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007194
Numéro CAS: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥97.5 %