2-Nitrobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
o-Nitrobenzonitrile
Purity: 98+%
CAS No.: 612-24-8
Molecular Formula: C7H4N2O2
Formula Weight: 148.12
Odour: Almond-like
Melting Point: 107-111°
Boiling Point: 165°/16mm
Beilstein Reference: 638987
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007044
Formule:
C₇H₄N₂O₂ Point d'ébullition: 165 °C (16 mmHg) Point de fusion: 107…111 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007044 Numéro CAS: 612-24-8 EINECS: 210-301-0 UN: 3439 ADR: 6.1,II |