Anthranilonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Aminobenzonitrile, o-Aminobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1885-29-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Flash Point: 145°(293°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 286°
Beilstein Reference: 907187
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007631
Formule:
C₇H₆N₂ Point d'ébullition: 286 °C Point de fusion: 45…49 °C Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 145 °C (293 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007631 Numéro CAS: 1885-29-6 EINECS: 217-549-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |