Anthranilonitrile 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Aminobenzonitrile, o-Aminobenzonitrile
Formule:
C₇H₆N₂ Point d'ébullition: 267…268 °C (760 mmHg) Point de fusion: 46…50 °C Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 145 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007631 Numéro CAS: 1885-29-6 EINECS: 217-549-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 46 to 51 °C |
GC | ≥97.5 % |