Benzonitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₇H₅N Point d'ébullition: 190,7 °C (1013 hPa) Point de fusion: –13 °C Densité: 1 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 70 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001770 Numéro CAS: 100-47-0 EINECS: 202-855-7 UN: 2224 ADR: 6.1,II Indice Merck: 13,01098 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 10 g/l (20 °C) |
Melting Point | -13 °C |
Molar Mass | 103.12 g/mol |
Boiling Point | 190 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 70 °C |
Refractive Index | 1.5289 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.4 - 7.2 %(V) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 550 °C (experimental) |