Imprimer
Benzonitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cyanobenzene, Phenylcyanide
A11173.0E A11173.22 A11173.36
A11173.0EEA 230 EUR
A11173.0E A11173.22 A11173.36
Benzonitrile ≥99%
Benzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 100-47-0 Molecular Formula: C7H5N Formula Weight: 103.12 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5285 Melting Point: -13° Boiling Point: 191-193° Beilstein Reference: 506893 Merck Reference: 14,1097 UN No.: 2224 MDL No.: MFCD00001770
Formule: C₇H₅N
Poids moléculaire: 103.12 g/mol
Point d'ébullition: 191…193 °C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.007
Point éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001770
Numéro CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,01098