Imprimer
Benzonitrile 99%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cyanobenzene, Phenylcyanide
105540010 105540025
ACRO105540010EA 96 EUR
ACRO105540010 ACRO105540025
Benzonitrile 99%, pur
Benzonitrile
Formule: C₇H₅N
Poids moléculaire: 103.12 g/mol
Point d'ébullition: 188…191 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001770
Numéro CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 13,01098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %