2,3-Dihydroxybenzaldéhyde 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆O₃ Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa) Point de fusion: 104…109 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003324 Numéro CAS: 24677-78-9 EINECS: 246-398-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to green-beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 104 to 109 °C |
GC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
Residue after ignition | ≤0.5 % |