Imprimer
Salicylaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9010 8.00640.9020 8.00640.9040 8.00640.9055 8.00640.9225 8.00640.9025
8.00640.0005EA 25 EUR
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000 8.00640.9010 8.00640.9020 8.00640.9040 8.00640.9055 8.00640.9225 8.00640.9025
Salicylaldéhyde pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Salicylaldéhyde
Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –7 °C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003317
Numéro CAS: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,08405
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C