Salicylaldéhyde ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 90-02-8
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Flash Point: 76°(168°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.168
Refractive Index: 1.5730
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Odour: Almond-like
Melting Point: -7°
Boiling Point: 197°
Beilstein Reference: 471388
Merck Reference: 14,8326
MDL No.: MFCD00003317
Precursor to a variey of chelating agents
Formule:
C₇H₆O₂ Point d'ébullition: 197 °C Point de fusion: –7 °C Densité: 1,168 Point éclair: 76 °C (168 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003317 Numéro CAS: 90-02-8 EINECS: 201-961-0 Indice Merck: 14,8326 |