Imprimer
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A15038.22 A15038.14 A15038.36
A15038.22EA 81 EUR
A15038.22 A15038.14 A15038.36
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98%
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 86-81-7 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 73-77° Boiling Point: 163-165°/10mm MDL No.: MFCD00003364
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point d'ébullition: 163…165 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 73…77 °C
Densité: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003364
Numéro CAS: 86-81-7
EINECS: 201-701-6