Imprimer
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
139910250 139911000 139915000
ACRO139910250EA 36 EUR
ACRO139910250 ACRO139911000 ACRO139915000
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde 99%
3,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point d'ébullition: 163…165 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 73…76 °C
Densité: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003364
Numéro CAS: 86-81-7
EINECS: 201-701-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 76 °C
GC ≥96.0 %