Imprimer
2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B22792.14 B22792.22
B22792.14EA 64.7 EUR
B22792.14 B22792.22
2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde ≥98%
2,4,5-Triméthoxybenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 4460-86-0 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Melting Point: 111-115° Boiling Point: 140°/4mm subl. MDL No.: MFCD00003312
Formule: C₁₀H₁₂O₄
Point d'ébullition: 140 °C (4 mmHg) (subl.)
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003312
Numéro CAS: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3