Imprimer

4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde ≥98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde

A12933.06 A12933.14 A12933.22
A12933.06EA 35.7 EUR
A12933.06 A12933.14 A12933.22
4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde ≥98%
4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde

Purity: 98+% CAS No.: 134-96-3 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 110-113° Boiling Point: 192-193°/14mm Merck Reference: 14,9015 MDL No.: MFCD00006943

Formule: C₉H₁₀O₄
Point d'ébullition: 192…193 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 110…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006943
Numéro CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Indice Merck: 14,9015

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR