4-Hydroxy-3,5-diméthoxybenzaldéhyde 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Formule:
C₉H₁₀O₄ Point d'ébullition: 192…193 °C (14 mmHg) Point de fusion: 110…113 °C Densité: 1,013 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006943 Numéro CAS: 134-96-3 EINECS: 205-167-5 Indice Merck: 12,09191 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to beige to green to brown Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 114 °C |
GC | ≥97.5 % |