3,5-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 7311-34-4
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₀O₃ Point d'ébullition: 115…118 °C (1 mmHg) Point de fusion: 44…48 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003366 Numéro CAS: 7311-34-4 EINECS: 230-772-6 |