Imprimer
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
115380250 115381000 115385000
ACRO115380250EA 53.1 EUR
ACRO115380250 ACRO115381000 ACRO115385000
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde 98%
2,4-Diméthoxybenzaldéhyde
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 165 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003311
Numéro CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %