Imprimer
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A14080.14 A14080.22
A14080.14EA 54 EUR
A14080.14 A14080.22
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde ≥98%
2,3-Diméthoxybenzaldéhyde
Purity: 98+% CAS No.: 86-51-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 51-52° Boiling Point: 178°/20mm Beilstein Reference: 908264 MDL No.: MFCD00003309
Formule: C₉H₁₀O₃
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 51…52 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003309
Numéro CAS: 86-51-1
EINECS: 201-677-7