Imprimer
VWR®, Entonnoirs à tige courte
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
221-0175EA 36.3 EUR
221-0175 221-0176 221-0177 221-0178 221-0179 221-0180 221-0181 221-0182
VWR®, Entonnoirs à tige courte
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
Verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Résistance aux températures élevées
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température
Parois internes lisses.
Certifications: ISO 4798.