Imprimer
3-Hydroxy-p-anisaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
A12866.06 A12866.14 A12866.22
A12866.06EA 27.1 EUR
A12866.06 A12866.14 A12866.22
3-Hydroxy-p-anisaldéhyde ≥98%
3-Hydroxy-p-anisaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 621-59-0 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 112-116° Boiling Point: 179°/15mm Beilstein Reference: 1073021 MDL No.: MFCD00003369
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 179 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 112…116 °C
Densité: 1,20
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003369
Numéro CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9