3-Hydroxy-p-anisaldéhyde 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
Formule:
C₈H₈O₃ Point d'ébullition: 179 °C (15 mmHg) Point de fusion: 112…116 °C Densité: 1,401 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003369 Numéro CAS: 621-59-0 EINECS: 210-694-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Off-white to grey to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 112 to 116 °C |
GC | ≥97.5 % |