Imprimer
Cassettes pour tissus Slimsette™, en gaines QuickLoad™, M509SL
Fournisseur: Simport Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M509-10SL M509-11SL M509-12SL M509-2SL M509-3SL M509-4SL M509-5SL M509-6SL M509-7SL M509-8SL M509-9SL
720-1421EA 290 EUR
720-1421 720-1423 720-1425 720-1430 720-1432 720-1434 720-1436 720-1438 720-1440 720-1442 720-1444
Cassettes pour tissus Slimsette™, en gaines QuickLoad™, M509SL
Cassettes d’enrobage Cassettes de traitement pour tissus
Polymère acétal. Ce modèle est semblable à la cassette M507 mais il est conçu pour les procédures de traitement ou d'enrobage des tissus.
  • La cassette comporte de grandes zones d'étiquetage sur trois de ses côtés
  • Zone d'écriture antérieure inclinée à un angle de 45°
  • Disponibles dans plusieurs couleurs non métalliques et non cytotoxiques
La gaine transparente permet de voir les cassettes afin de vérifier l'absence de blocage dans la manchette pendant le processus d'impression. Efficaces, les fentes d'écoulement maximisent les échanges de fluides et garantissent un drainage approprié. Les couvercles peuvent être ouverts et fermés à volonté et se reverrouillent toujours sans risque de perte d'échantillons. Lorsque les cassettes sont prêtes pour l'enrobage, les couvercles peuvent être ôtés et jetés.
Cdt: chaque boîte contient 10 gaines de 75 cassettes.