Imprimer
VWR® Traceable®, Thermomètre à triple affichage
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-1822EA 197 EUR
620-1822 620-1823 620-1827
VWR® Traceable®, Thermomètre à triple affichage
Thermomètres Thermomètres numériques
Ces thermomètres de haute précision surveillent simultanément la température dans le réfrigérateur et le congélateur, ou à deux emplacements du réfrigérateur. Un capteur de flacon à tampon thermique élimine les variations de température transitoires, lors de l’ouverture de la porte du réfrigérateur. Les appareils brevetés sont conformes à toutes les normes CDC en matière de thermomètres et de thermomètres à vaccins. Ils peuvent peut aussi être utilisé dans les bains-marie, les blocs de chauffage et les incubateurs.
  • Ils indiquent l’heure et la date exactes lorsqu'une alarme est déclenchée; les alarmes sont programmables à intervalles de 0,1 °C
  • Ils contrôlent les valeurs minimale et maximale; ils affichent l’heure et la date exactes lorsque les températures maximale et minimale ont été entregistrées pour les deux sondes
  • Le triple affichage indique les températures actuelle, minimale et maximale
  • Les valeurs d’alarmes, élevée ou basse, sont programmables par l’utilisateur (alarmes visuelles et sonores)
Capteur étanche et résistant aux produits chimiques / sondes dans des flacons de glycol non toxique. Longueur de câble: 3 mètres.
Certifications: Solution reconnue comme fiable par la FDA. Étalonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Informations de livraison: Fournis avec: un certificat d’étalonnage Traceable® doté d’un numéro de série individuel indiquant la conformité NIST, un support, un système VELCRO®, des bandes magnétiques, un support mural et deux piles AAA de rechange pour une année de surveillance ininterrompue.