5-Méthoxysalicylaldéhyde 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Formule:
C₈H₈O₃ Point d'ébullition: 103 °C (2,5 mmHg) Point de fusion: 4 °C Densité: 1,21 g/cm³ Point éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003332 Numéro CAS: 672-13-9 EINECS: 211-589-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5770 to 1.5790 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |