Imprimer
Éprouvettes graduées, forme basse, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
213950809 213951402 213951702 213955404 213956306 213952407 213953609 213954408
215-3631EA 36.7 EUR
215-3631 215-3632 215-3633 215-3637 215-3638 215-3634 215-3635 215-3636
Éprouvettes graduées, forme basse, DURAN®
Éprouvettes Éprouvettes graduées
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, class B, low form.
  • Calibrate to contain ('In')
  • Marks and inscription in white
  • With spout
  • With large hexagonal base
Base ist equipped with three knobs to increase the stability