Imprimer
Éprouvettes graduées, classe B, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
213965405 213966307 213963601 213960707 213960801 213961403 213961703 213962408 213964409
215-3646EA 89 EUR
215-3646 215-3647 215-3644 215-3639 215-3640 215-3641 215-3642 215-3643 215-3645
Éprouvettes graduées, classe B, DURAN®
Éprouvettes Éprouvettes graduées
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, Class B.
  • Calibrate to contain ('In')
  • Marks and inscription in white
  • With spout
  • With large hexagonal base
Base ist equipped with three knobs to increase the stability
Certifications: DIN ISO 4788