Imprimer
4-Méthoxysalicylaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
A12971.03 A12971.06 A12971.14
A12971.03EA 31.7 EUR
A12971.03 A12971.06 A12971.14
4-Méthoxysalicylaldéhyde ≥98%
4-Méthoxysalicylaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 673-22-3 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-44° Beilstein Reference: 1072443 MDL No.: MFCD00003327
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 124 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 40…44 °C
Densité: 1,2065 g/cm³ (51 °C)
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003327
Numéro CAS: 673-22-3
EINECS: 211-604-0