Imprimer
2-Hydroxy-m-anisaldéhyde ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
A15672.14 A15672.22 A15672.36
A15672.14EA 31 EUR
A15672.14 A15672.22 A15672.36
2-Hydroxy-m-anisaldéhyde ≥99%
2-Hydroxy-m-anisaldéhyde
Purity: 99% CAS No.: 148-53-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 40-42° Boiling Point: 265-266° MDL No.: MFCD00003322
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 265…266 °C
Point de fusion: 40…42 °C
Densité: 1,2039 g/cm³ (45 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003322
Numéro CAS: 148-53-8
EINECS: 205-715-3