2-Hydroxy-m-anisaldéhyde 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
o-Vanillin, 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
Formule:
C₈H₈O₃ Point d'ébullition: 265…266 °C (760 mmHg) Point de fusion: 40…42 °C Densité: 1,2039 g/cm³ (45 °C) Point éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003322 Numéro CAS: 148-53-8 EINECS: 205-715-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to brown Crystals or flakes or crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 42 to 45 °C |
GC | ≥98.5 % |
HPLC | ≥98.5 % |