Imprimer
p-Anisaldéhyde ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A15364.30 A15364.0B A15364.18
A15364.30EA 55.9 EUR
A15364.30 A15364.0B A15364.18
p-Anisaldéhyde ≥98%
p-Anisaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 123-11-5 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 116°(241°F) Physical Form: Liquid Density: 1.121 Refractive Index: 1.5730 Sensitivity: Air and Light Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 0-2° Boiling Point: 247-249° Beilstein Reference: 471382 Merck Reference: 14,663 MDL No.: MFCD00003385
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 247…249 °C
Point de fusion: 0…2 °C
Densité: 1,121
Point éclair: 116 °C (241 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003385
Numéro CAS: 123-11-5
EINECS: 204-602-6
Indice Merck: 14,663